Descripción
Contiene cajas de puntas PIPETMAN de calidad certificada y accesorios útiles.
- Soportes para pipetas individuales
- Pinzas de identificación COLORIS™ (colores mixtos),
- Guía Gilson para pipeteo (excepto kit de gran volumen)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Desplazamiento de aire manual |
| Color | Blue/White |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipeta con desplazamiento de aire manual |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Pipetman |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Kit de inicio de pipetas |
| Mostrar más |