Descripción
Eyector de punta fácil de desmotar con parte inferior esterilizable en autoclave. El diseño interno aplica la misma presión a cada pistón para garantizar niveles de volumen uniformes en todos los canales. El mango de PVDF minimiza el efecto de calentamiento con las manos durante el pipeteado y es resistente a sustancias químicas agresivas. El tridente Gilson y el espaciador exclusivo permiten la expulsión graduada, escalonando la expulsión de las puntas para así reducir la fuerza necesaria para expulsar las puntas. El exclusivo soporte de puntas permite un ajuste seguro con la mayoría de las marcas de puntas. Disponible en modelos de 8 y 12 canales
Información de órdenes
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0,024, ± 0,025, ± 0,03 μl |
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Puntas compatibles | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Modelo | P2N |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Pipetman Neo |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 0,2 a 2 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Incluye | Botón pulsador con codificador cromático, empuñadura de PVDF, expulsores de puntas de acero inoxidable, soporte de punta universal |