Descripción
- El expulsor de puntas rediseñado y los resortes de expulsión reducen las fuerzas de expulsión de puntas
- El expulsor de clip único se ajusta de forma segura al cuerpo de la pipeta para evitar el deslizamiento con el tiempo
- El asa de PVDF limita la transferencia de calor de la mano a la pipeta y es resistente a productos químicos agresivos
- El expulsor de puntas de acero inoxidable resiste a la corrosión y ofrece una carrera de expulsión de punta suave
- Botón pulsador codificado por colores para facilitar la identificación
- El soporte de puntas exclusivo permite un ajuste seguro de la mayoría de marcas de punta
- Los modelos P2N y P10N incorporan expulsores de puntas de posición doble, lo que permite el uso de D10 (corta) y de DL10 (larga)
Información de órdenes
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl |
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Puntas compatibles | D200, DF30ST |
| Modelo | P20N |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Pipetman Neo |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 2 to 20 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Incluye | Botón pulsador con codificador cromático, empuñadura de PVDF, expulsores de puntas de acero inoxidable, soporte de punta universal |