Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN Neo™
Código de producto. 12336122 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
Número de canales:
8
12
Modelo:
P12 x 200N
P12 x 20N
P8 x 200N
P8 x 20N
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Modelo unitSize
12336122 De 2 to 20 μl 12 P12 x 20N cada uno
10773686 De 2 to 20 μl 8 P8 x 20N cada uno
11992068 De 20 to 200 μl 8 P8 x 200N cada uno
10554485 De 20 to 200 μl 12 P12 x 200N cada uno
4 options
Código de producto. 12336122
Marca: Gilson™ F14402
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrecen un excelente equilibrio entre comodidad y precisión de destino. Las pipetas multicanal Gilson™ PIPETMAN Neo™ se han diseñado para aplicar la misma presión en cada pistón, con el objetivo de garantizar niveles de volumen coherentes en todos los canales.
Eyector de punta fácil de desmotar con parte inferior esterilizable en autoclave. El diseño interno aplica la misma presión a cada pistón para garantizar niveles de volumen uniformes en todos los canales. El mango de PVDF minimiza el efecto de calentamiento con las manos durante el pipeteado y es resistente a sustancias químicas agresivas. El tridente Gilson y el espaciador exclusivo permiten la expulsión graduada, escalonando la expulsión de las puntas para así reducir la fuerza necesaria para expulsar las puntas. El exclusivo soporte de puntas permite un ajuste seguro con la mayoría de las marcas de puntas. Disponible en modelos de 8 y 12 canales
Información de órdenes
Programa de actualización disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo P12 x 20N
Número de canales 12
Línea de productos Pipetman Neo
Tipo Pipeta multicanal
Volumen (métrico) De 2 to 20 μl
Garantía 1 año