Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ M
Código de producto. 15570490 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Número de canales:
1
8
12
Modelo:
P10mLM
P1200M
P12X10M
P12x100M
P12x1200M
P12x200M
P12x20M
P12x300M
P300M
P5000M
P8X20M
P8x100M
P8x10M
P8x1200M
P8x200M
P8x300M
Volumen (métrico):
1 µl-10 ml
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 10 μl
De 10 a 300 μl
De 10 to 100 μl
De 100 a 1200 μl
De 20 a 300 μl
De 20 to 200 μl
De 50 to 1200 μl
De 500 to 5000 μl
Puntas compatibles:
D1000, DF1000, D1200, DF1200
D10 ml
D1200
D200
D200, DF200, D300, DF300
D5000
DF100
DF1200
Puntas de D10, DL10, DF10 o DFL10
Puntas de D10, DL10, DF10, DFL10
Puntas de D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Puntas de DL10, DF30ST, D200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de canales Modelo Volumen (métrico) Puntas compatibles unitSize
15570490 1 P5000M De 500 to 5000 μl D5000 cada uno
15560500 8 P8x10M De 0,5 to 10 μl Puntas de D10, DL10, DF10, DFL10 cada uno
15570500 12 P12X10M De 0,5 to 10 μl Puntas de D10, DL10, DF10 o DFL10 cada uno
15580500 8 P8X20M De 1 a 20 μl Puntas de DL10, DF30ST, D200 cada uno
15590500 12 P12x20M De 1 a 20 μl Puntas de DL10, DF30ST, D200 cada uno
15500510 8 P8x200M De 20 to 200 μl Puntas de D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST cada uno
15510510 12 P12x200M De 20 to 200 μl Puntas de D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST cada uno
15520510 8 P8x300M De 10 a 300 μl Puntas de D10, DL10, DF10, DFL10 cada uno
15530510 12 P12x300M De 10 a 300 μl Puntas de D10, DL10, DF10 o DFL10 cada uno
15550490 1 P300M De 20 a 300 μl D200, DF200, D300, DF300 cada uno
15560490 1 P1200M De 100 a 1200 μl D1000, DF1000, D1200, DF1200 cada uno
15580490 1 P10mLM 1 µl-10 ml D10 ml cada uno
15590490 8 P8x100M De 10 a 10 μl D200 cada uno
15500500 12 P12x100M De 10 to 100 μl DF100 cada uno
15510500 8 P8x1200M De 50 to 1200 μl D1200 cada uno
15520500 12 P12x1200M De 50 to 1200 μl DF1200 cada uno
16 options
Código de producto. 15570490
Marca: Gilson™ F81016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Equipadas con pistón motorizado que prácticamente elimina la variabilidad de pipeteo entre los usuarios y reduce al mínimo las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) entre usuarios
  • Motorized piston with adjustable piston speed that is compatible with varying solution densities
  • Lockable volume to prevent inaccuracies
  • Color-coded push-button corresponds to matching tip packs
  • Service alert reminders
  • Unique tip holder design allows for a secure fit of most brands of tips
  • Features four essential pipetting modes dash (en) reverse, mix, repetitive and pipetting to best fit your application
  • Pipette can be used while charging eliminating bottlenecks and downtime
  • Designed to exert equal pressure on each piston to ensure consistent volume levels across all channels
  • Power carrousel conveniently holds and charges up to 5 PIPETMAN M pipettes at once, charging 80% of its full capacity in less than one hour
  • Gilson Trident and unique spacer distribute ejection forces evenly over each tip, reducing the force required to eject tips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles D5000
Color Morado
Modelo P5000M
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 500 to 5000 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Garantía 1 año