Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Pipetas
- Pipetas electrónicas multicanal
- Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ M
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ M
Código de producto. 15560490 Tienda Gilson Productos| Código de producto. | Número de canales | Modelo | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15560490 | 1 | P1200M | De 100 a 1200 μl | D1000, DF1000, D1200, DF1200 | cada uno |
| 15560500 | 8 | P8x10M | De 0,5 to 10 μl | Puntas de D10, DL10, DF10, DFL10 | cada uno |
| 15570500 | 12 | P12X10M | De 0,5 to 10 μl | Puntas de D10, DL10, DF10 o DFL10 | cada uno |
| 15580500 | 8 | P8X20M | De 1 a 20 μl | Puntas de DL10, DF30ST, D200 | cada uno |
| 15590500 | 12 | P12x20M | De 1 a 20 μl | Puntas de DL10, DF30ST, D200 | cada uno |
| 15500510 | 8 | P8x200M | De 20 to 200 μl | Puntas de D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | cada uno |
| 15510510 | 12 | P12x200M | De 20 to 200 μl | Puntas de D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | cada uno |
| 15520510 | 8 | P8x300M | De 10 a 300 μl | Puntas de D10, DL10, DF10, DFL10 | cada uno |
| 15530510 | 12 | P12x300M | De 10 a 300 μl | Puntas de D10, DL10, DF10 o DFL10 | cada uno |
| 15550490 | 1 | P300M | De 20 a 300 μl | D200, DF200, D300, DF300 | cada uno |
| 15570490 | 1 | P5000M | De 500 to 5000 μl | D5000 | cada uno |
| 15580490 | 1 | P10mLM | 1 µl-10 ml | D10 ml | cada uno |
| 15590490 | 8 | P8x100M | De 10 a 10 μl | D200 | cada uno |
| 15500500 | 12 | P12x100M | De 10 to 100 μl | DF100 | cada uno |
| 15510500 | 8 | P8x1200M | De 50 to 1200 μl | D1200 | cada uno |
| 15520500 | 12 | P12x1200M | De 50 to 1200 μl | DF1200 | cada uno |
Código de producto. 15560490
Marca: Gilson™ F81015
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Motorized piston with adjustable piston speed that is compatible with varying solution densities
- Lockable volume to prevent inaccuracies
- Color-coded push-button corresponds to matching tip packs
- Service alert reminders
- Unique tip holder design allows for a secure fit of most brands of tips
- Features four essential pipetting modes dash (en) reverse, mix, repetitive and pipetting to best fit your application
- Pipette can be used while charging eliminating bottlenecks and downtime
- Designed to exert equal pressure on each piston to ensure consistent volume levels across all channels
- Power carrousel conveniently holds and charges up to 5 PIPETMAN M pipettes at once, charging 80% of its full capacity in less than one hour
- Gilson Trident and unique spacer distribute ejection forces evenly over each tip, reducing the force required to eject tips
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | D1000, DF1000, D1200, DF1200 |
| Color | Azul |
| Modelo | P1200M |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Pipetman |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 100 a 1200 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Garantía | 1 año |