Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Pipetas
- Pipetas electrónicas multicanal
- Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ M
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ M
Código de producto. 15520510 Tienda Gilson Productos| Codice prodotto. | Número de canales | Modelo | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15520510 | 8 | P8x300M | De 10 a 300 μl | Puntas de D10, DL10, DF10, DFL10 | cada uno |
| 15560500 | 8 | P8x10M | De 0,5 to 10 μl | Puntas de D10, DL10, DF10, DFL10 | cada uno |
| 15570500 | 12 | P12X10M | De 0,5 to 10 μl | Puntas de D10, DL10, DF10 o DFL10 | cada uno |
| 15580500 | 8 | P8X20M | De 1 a 20 μl | Puntas de DL10, DF30ST, D200 | cada uno |
| 15590500 | 12 | P12x20M | De 1 a 20 μl | Puntas de DL10, DF30ST, D200 | cada uno |
| 15500510 | 8 | P8x200M | De 20 to 200 μl | Puntas de D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | cada uno |
| 15510510 | 12 | P12x200M | De 20 to 200 μl | Puntas de D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST | cada uno |
| 15530510 | 12 | P12x300M | De 10 a 300 μl | Puntas de D10, DL10, DF10 o DFL10 | cada uno |
| 15550490 | 1 | P300M | De 20 a 300 μl | D200, DF200, D300, DF300 | cada uno |
| 15560490 | 1 | P1200M | De 100 a 1200 μl | D1000, DF1000, D1200, DF1200 | cada uno |
| 15570490 | 1 | P5000M | De 500 to 5000 μl | D5000 | cada uno |
| 15580490 | 1 | P10mLM | 1 µl-10 ml | D10 ml | cada uno |
| 15590490 | 8 | P8x100M | De 10 a 10 μl | D200 | cada uno |
| 15500500 | 12 | P12x100M | De 10 to 100 μl | DF100 | cada uno |
| 15510500 | 8 | P8x1200M | De 50 to 1200 μl | D1200 | cada uno |
| 15520500 | 12 | P12x1200M | De 50 to 1200 μl | DF1200 | cada uno |
Codice prodotto. 15520510
Marca: Gilson™ F81031
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
- Motorized piston with adjustable piston speed that is compatible with varying solution densities
- Lockable volume to prevent inaccuracies
- Color-coded push-button corresponds to matching tip packs
- Service alert reminders
- Unique tip holder design allows for a secure fit of most brands of tips
- Features four essential pipetting modes dash (en) reverse, mix, repetitive and pipetting to best fit your application
- Pipette can be used while charging eliminating bottlenecks and downtime
- Designed to exert equal pressure on each piston to ensure consistent volume levels across all channels
- Power carrousel conveniently holds and charges up to 5 PIPETMAN M pipettes at once, charging 80% of its full capacity in less than one hour
- Gilson Trident and unique spacer distribute ejection forces evenly over each tip, reducing the force required to eject tips
Specifica
Specifica
| Puntas compatibles | Puntas de D10, DL10, DF10, DFL10 |
| Color | Verde |
| Modelo | P8x300M |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Pipetman |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 10 a 300 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Garantía | 1 año |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.