Learn More
Gilson™ Micropipetas mecánicas PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12376152 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Exactitud:
± 12, ± 15, ± 30 μl
± 30, ± 40, ± 60 μl
±0,025, ±0,075, ±0,1 μl
±0,5, ±0,8, ±1,6 μl
±3, ±4, ±8 μl
± 0,024, ± 0,025, ± 0,027, ± 0,03μ l
± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl
± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl
Incluye:
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de puntas de acero inoxidable
Sin expulsor de punta
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo Volumen (métrico) Exactitud Incluye unitSize
12376152 P1000L De 100 to 1000 μl ±3, ±4, ±8 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12366142 P2L De 0,2 a 2 μl ± 0,024, ± 0,025, ± 0,027, ± 0,03μ l Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12396142 P10L De 1 a 10 μl ±0,025, ±0,075, ±0,1 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12306152 P20L De 2 to 20 μl ± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12376142 P2L De 0,2 a 2 μl ± 0,024, ± 0,025, ± 0,027, ± 0,03μ l Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12386142 P10L De 1 a 10 μl ±0,025, ±0,075, ±0,1 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12326152 P100L De 10 to 100 μl ± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12336152 P100L De 10 to 100 μl ± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12346152 P200L De 20 to 200 μl ±0,5, ±0,8, ±1,6 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12356152 P200L De 20 to 200 μl ±0,5, ±0,8, ±1,6 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12366152 P1000L De 100 to 1000 μl ±3, ±4, ±8 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12386152 P5000L De 500 to 5000 μl ± 12, ± 15, ± 30 μl Sin expulsor de punta 1 PCS
12396152 P10 ml De 1 a 10 ml ± 30, ± 40, ± 60 μl Sin expulsor de punta 1 PCS
13 options
Código de producto. 12376152
Marca: Gilson™ FA10006P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Micropipeta ligera con volumen bloqueable y fuerzas bajas
La pipeta mecánica combina la legendaria solidez de la PIPETMAN™ Classic con un nuevo diseño de cuerpo y un innovador mecanismo interno para ofrecer la máxima comodidad y exactitud.Disponible en 8 modelos monocanal que cubren el intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml.
  • El mango rediseñado se adapta de forma natural a la mano del usuario, independientemente del tamaño
  • El sistema de bloqueo de volumen garantiza que no se produzca ningún cambio accidental en el volumen pipeteo
  • El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos
  • El código de identificación D2 permite realizar un seguimiento sencillo de la información del producto
  • Nuevo conjunto de pistón diseñado para mejorar drásticamente las fuerzas de pipeteo y purga
  • El nuevo diseño de la forma del eyector de puntas y el mecanismo interno ofrecen fuerzas de expulsión de puntas reducidas al 50 %
Información de órdenes
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3, ±4, ±8 μl
Puntas compatibles Puntas D1000, D1200, DF1000ST y DF1200ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Para utilizar con Punta D-1000, D-1200, DF1000ST, DF1200ST
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo P1000L
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman™ L
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 100 to 1000 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (aplicación) Transporte de un volumen medido de líquido
Para utilizar con (equipo) Puntas D1000, D1200, DF1000ST y DF1200ST
Incluye Expulsor de punta de plástico
Cantidad 1
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 4,33 in
Longitud (métrico) 11 cm
Anchura (imperial) 4,33 in
Anchura (métrico) 11 cm
Altura (imperial) 1,57 in
Altura (métrico) 4 cm
Fit for Purpose Certified Quality