Learn More
Gilson™ Micropipetas fijas PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15134165 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Verde
Modelo:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 15134165
Marca: Gilson™ FA10019
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas fijas PIPETMAN L ofrecen el mismo diseño cómodo y ligero que los modelos de volumen variable, pero el volumen nunca se puede cambiar accidentalmente, lo que las convierte en una opción ideal para el diagnóstico clínico, el control de calidad y cualquier aplicación de pruebas rutinarias.
  • Diseño de mango mejorado para usuarios intensivos con menor peso y gancho más grande
  • Los usuarios del laboratorio pueden reajustar la cubierta graduada para fluidos densos y viscosos (una vez restablecido, el nuevo volumen no se puede cambiar accidentalmente)
  • La parte inferior del pulsador está coloreada en azul lo que lo hace fácil de identificar como un modelo de volumen fijo
  • Para un acceso cómodo a las piezas reparables, la pipeta está equipada con el eyector de clip Gilson
  • Código de identificación 2D para facilitar la trazabilidad. La función de seguimiento incluye el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen nominal
  • El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO8655, CE, GLP
Puntas compatibles Punta de D10, DL10, DF10, DFL10
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rojo
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Para utilizar con Punta D-10, DL10, DF10, DFL10
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo F5L
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman™ L
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Fixed Pipette
Volumen (métrico) 5 μl
Para utilizar con (equipo) Punta de D10, DL10, DF10, DFL10
Incluye Expulsor de pinza de plástico
Cantidad 1
Longitud (imperial) 4,25 in
Longitud (métrico) 10.8 cm
Anchura (imperial) 12,48 in
Anchura (métrico) 31.7 cm
Altura (imperial) 1,46 in
Altura (métrico) 3.7 cm
Peso (imperial) 0,47 lb
Fit for Purpose Certified Quality