Learn More
Gilson™ Micropipetas fijas PIPETMAN™ L
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Verde
Modelo:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Diseño de mango mejorado para usuarios intensivos con menor peso y gancho más grande
- Los usuarios del laboratorio pueden reajustar la cubierta graduada para fluidos densos y viscosos (una vez restablecido, el nuevo volumen no se puede cambiar accidentalmente)
- La parte inferior del pulsador está coloreada en azul lo que lo hace fácil de identificar como un modelo de volumen fijo
- Para un acceso cómodo a las piezas reparables, la pipeta está equipada con el eyector de clip Gilson
- Código de identificación 2D para facilitar la trazabilidad. La función de seguimiento incluye el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen nominal
- El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO8655, CE, GLP |
| Puntas compatibles | Punta de D10, DL10, DF10, DFL10 |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Punta D-10, DL10, DF10, DFL10 |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |