Learn More
Gilson™ Micropipetas fijas PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15104175 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Verde
Modelo:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Color Modelo unitSize
15104175 250 μl Verde F250L 1 PCS
15114165 1 μl Rojo F1L 1 PCS
15124165 2 μl Rojo F2L 1 PCS
15134165 5 μl Rojo F5L 1 PCS
15144165 10 μl Rojo F10L 1 PCS
15184165 100 μl Amarillo F100L 1 PCS
15154165 20 μl Amarillo F20L 1 PCS
15194165 200 μl Amarillo F200L 1 PCS
15164165 25 μl Amarillo F25L 1 PCS
15174165 50 μl Amarillo F50L 1 PCS
15114175 300 μl Azul F300L 1 PCS
15134175 1000 μl Azul F1000L 1 PCS
15124175 400 μl Azul F400L 1 PCS
15154175 5000 μl Morado F5000L 1 PCS
15144175 500 μl Azul F500L 1 PCS
15 options
Código de producto. 15104175
Marca: Gilson™ FA10026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas fijas PIPETMAN L ofrecen el mismo diseño cómodo y ligero que los modelos de volumen variable, pero el volumen nunca se puede cambiar accidentalmente, lo que las convierte en una opción ideal para el diagnóstico clínico, el control de calidad y cualquier aplicación de pruebas rutinarias.
  • Diseño de mango mejorado para usuarios intensivos con menor peso y gancho más grande
  • Los usuarios del laboratorio pueden reajustar la cubierta graduada para fluidos densos y viscosos (una vez restablecido, el nuevo volumen no se puede cambiar accidentalmente)
  • La parte inferior del pulsador está coloreada en azul lo que lo hace fácil de identificar como un modelo de volumen fijo
  • Para un acceso cómodo a las piezas reparables, la pipeta está equipada con el eyector de clip Gilson
  • Código de identificación 2D para facilitar la trazabilidad. La función de seguimiento incluye el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen nominal
  • El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO8655, CE, GLP
Puntas compatibles Punta de D300, DF300
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Verde
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Para utilizar con Punta D-300, DF300
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo F250L
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman™ L
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Fixed Pipette
Volumen (métrico) 250 μl
Para utilizar con (equipo) Punta de D300, DF300
Incluye Expulsor de pinza de plástico
Cantidad 1
Longitud (imperial) 4,25 in
Longitud (métrico) 10.8 cm
Anchura (imperial) 12,48 in
Anchura (métrico) 31.7 cm
Altura (imperial) 1,46 in
Altura (métrico) 3.7 cm
Peso (imperial) 0,48 lb
Fit for Purpose Certified Quality