Descripción
- El cuerpo (asa) de PVDF minimiza el efecto de calentamiento de mano durante el pipeteo y es resistente a productos químicos agresivos
- La lectura de volumen directa en dígitos decimales ayuda a evitar errores en la configuración del volumen
- Cuentan con un clásico expulsor de puntas de plástico o metal
- El expulsor de clip queda bien encajado en el cuerpo de la pipeta y le ayuda a evitar deslizamientos con el tiempo
- La junta rediseñada, los resortes de expulsión más ligeros y el engrase de pistón de alta calidad le brindan una fuerza de pipeteo de tan solo 2 Newtons
- Engrase de pistón de alta calidad
Características específicas de los modelos
- Los modelos P2G y P10G incorporan expulsores de punta de doble posición para su uso con las puntas D10 (cortas) y DL10 (largas)
Información de órdenes
Programa de actualización disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl |
| Puntas compatibles | Punta de D200, DF30ST |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Punta D-200, DF30ST |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | PVDF y acero inoxidable |
| Mostrar más |