Learn More
Gilson™ Pipetas PIPETMAN™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12316132 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Salmón
Modelo:
P10
P100
P1000G
P100G
P10G
P10mL G
P20
P200G
P20G
P2G
P5000G
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 ml
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Incluye:
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de puntas de acero inoxidable
Sin expulsor
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 12316132
Marca: Gilson™ F144057P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
PIPETMAN aporta un nuevo nivel de comodidad a la gama Gilson con un mecanismo de pistón rediseñado que reduce la fuerza necesaria para aspirar y dispensar líquidos. PIPETMAN mantiene la durabilidad, precisión y fiabilidad de confianza de las pipetas PIPETMAN originales con comodidad.
  • El cuerpo (asa) de PVDF minimiza el efecto de calentamiento de mano durante el pipeteo y es resistente a productos químicos agresivos
  • La lectura de volumen directa en dígitos decimales ayuda a evitar errores en la configuración del volumen
  • Cuentan con un clásico expulsor de puntas de plástico o metal
  • El expulsor de clip queda bien encajado en el cuerpo de la pipeta y le ayuda a evitar deslizamientos con el tiempo
  • La junta rediseñada, los resortes de expulsión más ligeros y el engrase de pistón de alta calidad le brindan una fuerza de pipeteo de tan solo 2 Newtons
  • Engrase de pistón de alta calidad
Características específicas de los modelos
  • Los modelos P2G y P10G incorporan expulsores de punta de doble posición para su uso con las puntas D10 (cortas) y DL10 (largas)
Información de órdenes
Programa de actualización disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl
Puntas compatibles Punta de D200, DF30ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Salmón
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Para utilizar con Punta D-200, DF30ST
Tipo de agarre Ergonómico
Material PVDF y acero inoxidable
Modelo P100
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 10 to 100 μl
Para utilizar con (aplicación) Extremely low pipetting forces, lightweight design
Para utilizar con (equipo) Punta de D200, DF30ST
Incluye Expulsor de punta de plástico
Cantidad 1
Garantía 3 Years
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 318 x 108 x 38 mm
Longitud (imperial) 14,37 in
Longitud (métrico) 36.5 cm
Anchura (imperial) 12,01 in
Anchura (métrico) 30.5 cm
Altura (imperial) 4,72 in
Altura (métrico) 12 cm
Peso (imperial) .42 lb
Peso (métrico) .19 kg
Fit for Purpose Certified Quality