Learn More
Gilson™ Pipetas PIPETMAN™
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Salmón
Modelo:
P10
P100
P1000G
P100G
P10G
P10mL G
P20
P200G
P20G
P2G
P5000G
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 ml
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Incluye:
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de puntas de acero inoxidable
Sin expulsor
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- El cuerpo (asa) de PVDF minimiza el efecto de calentamiento de mano durante el pipeteo y es resistente a productos químicos agresivos
- La lectura de volumen directa en dígitos decimales ayuda a evitar errores en la configuración del volumen
- Cuentan con un clásico expulsor de puntas de plástico o metal
- El expulsor de clip queda bien encajado en el cuerpo de la pipeta y le ayuda a evitar deslizamientos con el tiempo
- La junta rediseñada, los resortes de expulsión más ligeros y el engrase de pistón de alta calidad le brindan una fuerza de pipeteo de tan solo 2 Newtons
- Engrase de pistón de alta calidad
Características específicas de los modelos
- Los modelos P2G y P10G incorporan expulsores de punta de doble posición para su uso con las puntas D10 (cortas) y DL10 (largas)
Información de órdenes
Programa de actualización disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,025, ±0,075, ±0,1 μl |
| Puntas compatibles | Punta de D10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Punta D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | PVDF y acero inoxidable |
| Mostrar más |