Learn More
Gilson™ Micropipetas de volumen fijo PIPETMAN™ F
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10719524 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Exactitud:
± 3 μl
± 4 μl
± 8 μl
± 0,08 μl
± 0,1 μl
± 0,25 μl
± 0,2 μl
± 0,4 μl
± 0,8 μl
± 1,6 μl
± 3,5 μl
± 3,6 μl
± 30 μl
Modelo:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud Modelo unitSize
10719524 300 μl ± 3,5 μl F300 cada uno
10403952 200 μl ± 1,6 μl F200 cada uno
10235692 20 μl ± 0,2 μl F20 cada uno
10041912 2 μl ± 0,08 μl F2 cada uno
10799134 25 μl ± 0,25 μl F25 1 PCS
10112862 10 μl ± 0,1 μl F10 cada uno
10676073 1000 μl ± 8 μl F1000 cada uno
10255592 5 μl ± 0,1 μl F5 cada uno
10453562 50 μl ± 0,4 μl F50 cada uno
10001952 500 μl ± 4 μl F500 cada uno
10347662 100 μl ± 0,8 μl F100 cada uno
10061922 250 μl ± 3 μl F250 cada uno
10225692 400 μl ± 3,6 μl F400 cada uno
12326122 5000 μl ± 30 μl F5000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10719524 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F123788
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pipeta de desplazamiento de aire de volumen fijo específica que garantiza que no existe el riesgo de que se produzcan errores de selección del volumen.
  • La pipeta de volumen fijo específica garantiza resultados fiables y constantes
  • El volumen puede ser ajustado por los usuarios en el laboratorio para fluidos densos o viscosos
  • El mecanismo de volumen único proporciona una alternativa de bajo coste para el diagnóstico clínico, el control de calidad y las pruebas rutinarias
Los errores máximos permitidos de Gilson solo están garantizados cuando las pipetas PIPETMAN se utilizan con las puntas PIPETMAN recomendadas de Gilson.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 3,5 μl
Certificaciones/conformidad GLP
Puntas compatibles Punta de D1000, DF1000ST, DF1200ST
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Desechables Reusable
Para utilizar con D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip
Material Polipropileno
Modelo F300
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 300 μl
Para utilizar con (equipo) Punta de D1000, DF1000ST, DF1200ST
Incluye Pistón de acero inoxidable y empuñadura de PVDF
Garantía 3 años
Longitud (imperial) 4,25 in
Longitud (métrico) 10.8 cm
Anchura (imperial) 12,48 in
Anchura (métrico) 31.7 cm
Altura (imperial) 1,42 in
Altura (métrico) 3.6 cm
Fit for Purpose Certified Quality