Descripción
- La pipeta de volumen fijo específica garantiza resultados fiables y constantes
- El volumen puede ser ajustado por los usuarios en el laboratorio para fluidos densos o viscosos
- El mecanismo de volumen único proporciona una alternativa de bajo coste para el diagnóstico clínico, el control de calidad y las pruebas rutinarias
Los errores máximos permitidos de Gilson solo están garantizados cuando las pipetas PIPETMAN se utilizan con las puntas PIPETMAN recomendadas de Gilson.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 8 μl |
| Certificaciones/conformidad | GLP |
| Puntas compatibles | Punta de D1000, DF1000ST, DF1200ST |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | F1000 |
| Número de canales | 1 |
| Mostrar más |