Learn More
Gilson™ Micropipetas de volumen fijo PIPETMAN™ F
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Exactitud:
± 3 μl
± 4 μl
± 8 μl
± 0,08 μl
± 0,1 μl
± 0,25 μl
± 0,2 μl
± 0,4 μl
± 0,8 μl
± 1,6 μl
± 3,5 μl
± 3,6 μl
± 30 μl
Modelo:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- La pipeta de volumen fijo específica garantiza resultados fiables y constantes
- El volumen puede ser ajustado por los usuarios en el laboratorio para fluidos densos o viscosos
- El mecanismo de volumen único proporciona una alternativa de bajo coste para el diagnóstico clínico, el control de calidad y las pruebas rutinarias
Los errores máximos permitidos de Gilson solo están garantizados cuando las pipetas PIPETMAN se utilizan con las puntas PIPETMAN recomendadas de Gilson.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0,1 μl |
| Certificaciones/conformidad | GLP |
| Puntas compatibles | Punta de D200, DF30ST |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | D200, DF30ST Tip |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | F10 |
| Número de canales | 1 |
| Mostrar más |