Learn More
Gilson™ Micropipetas de volumen fijo PIPETMAN™ F
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10001952 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Exactitud:
± 3 μl
± 4 μl
± 8 μl
± 0,08 μl
± 0,1 μl
± 0,25 μl
± 0,2 μl
± 0,4 μl
± 0,8 μl
± 1,6 μl
± 3,5 μl
± 3,6 μl
± 30 μl
Modelo:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10001952
Marca: Gilson™ F123790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pipeta de desplazamiento de aire de volumen fijo específica que garantiza que no existe el riesgo de que se produzcan errores de selección del volumen.
  • La pipeta de volumen fijo específica garantiza resultados fiables y constantes
  • El volumen puede ser ajustado por los usuarios en el laboratorio para fluidos densos o viscosos
  • El mecanismo de volumen único proporciona una alternativa de bajo coste para el diagnóstico clínico, el control de calidad y las pruebas rutinarias
Los errores máximos permitidos de Gilson solo están garantizados cuando las pipetas PIPETMAN se utilizan con las puntas PIPETMAN recomendadas de Gilson.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 4 μl
Certificaciones/conformidad GLP
Puntas compatibles Punta de D1000, DF1000ST, DF1200ST
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Desechables Reusable
Para utilizar con D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip
Material Polipropileno
Modelo F500
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 500 μl
Para utilizar con (equipo) Punta de D1000, DF1000ST, DF1200ST
Incluye Pistón de acero inoxidable y empuñadura de PVDF
Garantía 3 años
Longitud (imperial) 4,25 in
Longitud (métrico) 10.8 cm
Anchura (imperial) 12,48 in
Anchura (métrico) 31.7 cm
Altura (imperial) 1,42 in
Altura (métrico) 3.6 cm
Fit for Purpose Certified Quality