Learn More
Gilson™ Puntas de pipetas de carga de gel de ajuste universal PIPETMAN™ EXPERT™: No estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15942051 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Estilo de punta:
Carga de gel, Round
Plano, Carga de gel
Graduaciones:
2 μl
5 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Estilo de punta Graduaciones unitSize
15942051 Plano, Carga de gel 2 μl paquete de 800
15952051 Carga de gel, Round 2 μl paquete de 800
15982051 Plano, Carga de gel 5 μl paquete de 800
15992051 Carga de gel, Round 5 μl paquete de 800
4 options
Código de producto. 15942051
Marca: Gilson™ F1731182
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hay disponibles modelos de punta plana o redonda
  • El embalaje de puntas con código de color corresponde a los estándares industriales para el color de volumen compatible con pipetas
  • Incorpora graduaciones a volúmenes variables que permiten comprobaciones rápidas al aspirar muestras
  • Modelo estéril también disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 10 μl
filtradas por Non-filtered
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo Gel Loading
Longitud (imperial) 12,75 in
Longitud (métrico) 4,572cm
Declaraciones de limpieza RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free
Para utilizar con (aplicación) Gel Loading
Formato Rack
Estilo de punta Plano, Carga de gel
Envase Racked
Cantidad 800/Cs.
Tipo de producto Air Displacement Tips
Código de color Red
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí
Línea de productos Pipetman EXPERT
Material Polipropileno
Forma Flat
Graduaciones 2 μl