Learn More
Gilson™ PIPETMANTM DIAMOND Reload Pack Empty Box Set
PIPETMANTM Diamond Reload Pack Empty Box Set for blister refill and reload packs. Easy to store on all benches.
18.35€ - 21.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Recarga de caja vacía |
---|---|
Incluye | 2 Empty Racks |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Admite | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15279386
![]() |
Gilson™
F171204 |
Modelos DL10 (0,1 a 20 μl), D200 (2 a 200 μl), D200 Pipette Tips (2 to 200μL) | 10 x 96 |
21.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 14-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15209396
![]() |
Gilson™
F171504 |
Modelo D1000 (100 a 1000 μl) | 6 x 96 |
18.35€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Hold tips of model DL10 (0.1 to 20 μL), D200 (2 to 200 μL), D1000 (100 to 1000 μL)
- 70% less plastic
- Three times smaller than regular tips box
- Eco-friendly
- Available in set of 2
Especificaciones
Recarga de caja vacía | |
Autoclavable | |
Polipropileno | |
Rectangular | |
No estéril | |
Conjunto de 2 | |
3,66 in |
2 Empty Racks | |
Transparente | |
1 | |
Yes, Interlocking | |
Diamond Tips | |
9.3 cm |