Learn More
Gilson™ Micropipetas PIPETMAN Classic™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10387322 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 1000 to 5000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 a 100 μl
De 20 to 200 μl
De 200 to 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10387322 De 200 to 1000 μl cada uno
10635313 De 0,2 a 2 μl cada uno
10236072 De 1 a 10 μl cada uno
10103532 De 1 a 10 ml cada uno
10082012 De 2 to 20 μl cada uno
10442412 De 20 a 100 μl cada uno
10327282 De 20 to 200 μl cada uno
10032042 De 1000 to 5000 μl 1 PCS
8 options
Código de producto. 10387322
Marca: Gilson™ F123602
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La línea PIPETMAN Classic, la de mayor reputación en el mundo, ofrece una amplia gama de pipetas de desplazamiento de aire de ajuste continuo adecuadas para soluciones acuosas de viscosidad y densidad moderadas.
  • Pipeta de desplazamiento de aire completamente ajustable con el volumen seleccionado mostrado en un indicador digital (volúmetro).
  • Soporte y expulsor de puntas esterilizables en autoclave para evitar la contaminación cruzada.
  • Cada pipeta incluye un número de identificación grabado para trazabilidad.
Información de órdenes
Programa de intercambio disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3, ±1,5 μl
Puntas compatibles D1000, DF1000ST, DF1200ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Color Azul
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo P1000
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman Classic
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 200 to 1000 μl
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de pequeños volúmenes de líquidos acuosos de viscosidad y densidad moderada (biología molecular, inmunología)
Longitud (imperial) 14,37 in
Longitud (métrico) 36.5 cm
Anchura (imperial) 12,01 in
Anchura (métrico) 30.5 cm
Altura (imperial) 4,72 in
Altura (métrico) 12 cm
Fit for Purpose Certified Quality