Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipeta para aplicaciones especiales
- Gilson™ Pistones capilares MICROMAN™ E
Gilson™ Pistones capilares MICROMAN™ E
Código de producto. 12123771
Tienda Gilson Productos
| Código de producto. | Cantidad | Volumen (métrico) | Modelo | Formato | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12123771 | 200 paq. | De 20 a 50 μl | CP50 | Caja de 200 unidades | 200 PCS |
| 10192852 | 192 paq. | De 1 a 10 μl | CP10ST | Paquete de puntas de 2 x 96 | 192 PCS |
| 10011912 | Paquete de 960 | De 1 a 10 μl | CP10ST | TIPACK 10 x 96 | 960 PCS |
| 15306564 | 576 paq. | De 3 a 25 μl | M25E | Caja | 576 PCS |
| 10789324 | 192 paq. | De 10 a 100 μl | CP100ST | Caja | 192 PCS |
| 11327920 | Paquete de 960 | De 10 a 100 μl | CP100ST | Caja | 960 PCS |
| 15304785 | 576 paq. | De 20 a 50 μl | M50E | Caja | 576 PCS |
| 15314785 | 576 paq. | De 50 a 250 μl | CP250ST | Caja | 576 PCS |
| 12609621 | 182 paq. | De 100 a 1000 μl | CP1000ST | Caja | 182 PCS |
| 10041932 | Paquete de 960 | De 1 a 10 μl | CP10 | Paquete de puntas de 2 x 96 | 192 PCS |
| 12001532 | Paquete de 960 | De 1 a 10 μl | CP10 | TIPACK 10 x 96 | 960 PCS |
| 10463942 | 200 paq. | De 3 to 25 μl | CP25 | Caja | 200 PCS |
| 10726470 | Paquete de 960 | De 3 a 25 μl | CP25 | TIPACK 10 x 96 | 960 PCS |
| 10646653 | 192 paq. | De 10 to 100 μl | CP100 | Caja | 192 PCS |
| 10494132 | Paquete de 960 | De 10 a 100 μl | CP100 | Caja | 960 PCS |
| 10866510 | Paquete de 960 | De 20 a 50 μl | CP50 | TIPACK 10 x 96 | 960 PCS |
| 10163522 | 200 paq. | De 50 to 250 μl | CP250 | Caja | 200 PCS |
| 10456925 | Paquete de 960 | De 50 to 250 μl | CP250 | Caja | 960 PCS |
| 12597526 | 182 paq. | De 100 to 1000 μl | CP1000 | Caja | 182 PCS |
Código de producto. 12123771
Marca: Gilson™ F148113
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Recomendados para obtener resultados fiables y reproducibles, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles.
- Fabricados específicamente para micropipetas Gilson™ MICROMAN™ E.
- Disponibles en una amplia gama de volúmenes y diseños, tanto en versiones esterilizadas como estándar, para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 20 a 50 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | CP50 |
| Longitud (imperial) | 4,25 in |
| Longitud (métrico) | 86.35 mm |
| Formato | Caja de 200 unidades |
| Estilo de punta | Pistones capilares Microman™ CP50 |
| Envase | Unidades sueltas/no montadas |
| Cantidad | 200 paq. |
| Tipo de producto | Capillary Piston |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Microman |
| Material | Polipropileno |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Mostrar más Mostrar menos |