Learn More
Gilson™ Rack vacío para puntas de pipeta
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Admite:
Puntas de pipeta (0,1 a 10 μl D10)
Puntas de pipeta (0,1 a 10 μl DL10)
Puntas de pipeta (de 1 a 10 ml D10)
Puntas de pipeta (de 1 a 5 ml D5000)
Puntas de pipeta (de 100 a 1000 μl D1000)
Puntas de pipeta (de 2 a 200 μl D200)
Puntas de pipeta (de 20 a 300 μl D300)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
Descripción
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Fabricados en polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | 2 Empty Racks |
| Tipo de producto | Gradilla vacía |
| matriz, red, conjunto | 1x2 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blue/Green |
| Admite | Puntas de pipeta (de 20 a 300 μl D300) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, Interlocking |
| Mostrar más |