Learn More
GIF Rabbit anti-Human, Clone: 7, Novus Biologicals™
Código de producto. 18231186 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18231186 100 μg 100 microlitros
18215527 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18231186
Marca: Novus Biologicals NBP290225100UL
Rabbit Monoclonal Antibody
GIF Monoclonal specifically detects GIF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GIF
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 7
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:25-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:100, Immunofluorescence
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen gastric intrinsic factor (vitamin B synthesis), IFIntrinsic factor, IFMHgastric intrinsic factor, INF, TCN3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human GIF Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2694
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG