Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4924984
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
1 set
500 ml
11560366 500 mL 500 ml
10227402 1000 mL 1 litro
10003502 6 x 1 L 1 set
3 options
Código de producto. 11560366
Marca: Gibco™ 10902096
Optimizado para el crecimiento y mantenimiento de células de Spodoptera frugiperda (Sf9 y Sf21)
SF-900 II SFM es un medio de cultivo para células de insecto sin proteínas y sin suero para la producción a gran escala de proteínas recombinantes expresadas con el sistema de vectores de expresión de baculovirus (BEVS). Este medio es adecuado para los métodos de cultivo de suspensión y monocapa y apoya el crecimiento de otras líneas celulares de lepidópteros.
  • Crecimiento de alta densidad y a largo plazo superior
  • Optimizado para la producción de proteínas recombinantes
  • Formulación sin suero ni proteínas, y lista para su uso
  • Escalable en biorreactores
Bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de insecto, cultivo celular de Sf9 y Sf21, producción de vacunas víricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sf21, Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Clasificación Sin proteínas, sin suero, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células de insectos
Serum Level Sin suero
Con aditivos Glutamina
Línea de productos Gibco, Sf-900
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación