Learn More
Gibco™ Suero bovino, origen Nueva Zelanda
Sueros de rendimiento cualificado en EE. UU. para el cultivo general de células con líneas de células normales
33.38€ - 97.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
Age | De 12 a 24 meses |
Especie | Ganado/bovino |
País de origen | Nueva Zelanda |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520526
|
Gibco™
16170086 |
100 mL |
33.38€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11510526
|
Gibco™
16170078 |
500 mL |
97.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Categoría de los sueros: Seguras
- Origen: Nueva Zelanda
- Obtenido a partir de ganado bovino de 12 a 24 meses
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Ganado/bovino | |
Líquido | |
Suero bovino adulto | |
Estéril con filtro | |
Gibco™ |
De 12 a 24 meses | |
Nueva Zelanda | |
Frasco | |
Esterilizado mediante filtración | |
Embalaje sostenible | |
Congelado |