missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 Antibody (71515) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 18545936 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18545936 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18545936 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6131J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 Monoclonal antibody specifically detects GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFR alpha-2/GDNF R alpha-2
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 71515
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GDNF family receptor alpha 2, GDNF family receptor alpha-2, GDNF receptor alpha-2, GDNF receptor beta, GDNFR-alpha-2, GDNFR-beta, GDNFRBRET ligand 2, GFR-alpha 2, GFR-alpha-2, glial cell line derived neurotrophic factor receptor, beta, Neurturin receptor alpha, NRTNR-alpha, NTNRA, NTNR-alpha, PI-linked cell-surface accessory protein, RETL2TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 2, TGF-beta related neurotrophic factor receptor 2, TRN receptor, GPI-anchored, TRNR2NRTNR-ALPHA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human GFR alpha-2/GDNF R alpha-2, Ser22-Ser441, Accession # O00451
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2675
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.