missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Rabbit anti-Mouse, Clone: 9, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
367.00€ - 552.00€
Especificaciones
| Antígeno | GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 |
|---|---|
| Clon | 9 |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18213867
|
Novus Biologicals
NBP2-90463-50UL |
50 μg |
367.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18274157
|
Novus Biologicals
NBP2-90463-100UL |
100 μg |
552.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Monoclonal specifically detects GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 | |
| ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| DKFZp313E1012, DKFZp686J0156, GDNF family receptor alpha 1, GDNF family receptor alpha-1, GDNF receptor alpha-1, GDNFRAGFR-ALPHA-1, GDNFR-alpha-1, GDNFRMGC23045, GFR-alpha-1, Glial cell line-derived neurotrophic factor receptor alpha, GPI-linked anchor protein, PI-linked cell-surface accessory protein, RET ligand 1, RET1L, RETL1FLJ10561, TGF-beta related neurotrophic factor receptor 1, TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 1, TRNR1FLJ31546 | |
| Recombinant Mouse GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 9 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 2674 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto