missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Rabbit anti-Mouse, Clone: 9, Novus Biologicals™

Código de producto. 18274157 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18274157 100 μg 100 microlitros
18213867 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18274157

Marca: Novus Biologicals NBP290463100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Monoclonal specifically detects GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFR alpha-1/GDNF R alpha-1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 9
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen DKFZp313E1012, DKFZp686J0156, GDNF family receptor alpha 1, GDNF family receptor alpha-1, GDNF receptor alpha-1, GDNFRAGFR-ALPHA-1, GDNFR-alpha-1, GDNFRMGC23045, GFR-alpha-1, Glial cell line-derived neurotrophic factor receptor alpha, GPI-linked anchor protein, PI-linked cell-surface accessory protein, RET ligand 1, RET1L, RETL1FLJ10561, TGF-beta related neurotrophic factor receptor 1, TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 1, TRNR1FLJ31546
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2674
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.