missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFP Mouse, DyLight 488, Clone: 1025527, Novus Biologicals™

Código de producto. 18066815 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18066815 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18066815

Marca: Novus Biologicals FAB42402K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GFP Monoclonal antibody specifically detects GFP in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1025527
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Enhanced Green Fluorescent Protein, Green Fluorescent Protein, green fluorescent protein (gfp)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant GFP, aa 2-238
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epitope Tags
Primario o secundario Primary
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.