missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFP Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18244364 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18244364 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18244364

Marca: Novus Biologicals NB600308F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GFP Polyclonal specifically detects GFP in Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFP
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount, KnockDown Validated
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Enhanced Green Fluorescent Protein, Green Fluorescent Protein, green fluorescent protein (gfp)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a Green Fluorescent Protein (GFP) fusion protein corresponding to the full length amino acid sequence (246aa) derived from the jellyfish Aequorea victoria.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba No reaction was observed against Human, Mouse or Rat serum proteins.
Especies diana Non-species specific, C. elegans, Plant
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.