missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
GFP Polyclonal antibody specifically detects GFP in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GFP |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Enhanced Green Fluorescent Protein, Green Fluorescent Protein, green fluorescent protein (gfp) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant AcGFP expressed in and purified from E. coli. (UniProt: Q6YGZ0) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Isotype | IgG1 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?