missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFP Antibody (9F9.F9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18780574 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18780574 0.1 mg 0.10 miligramo
18051446 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18780574

Marca: Novus Biologicals NB600597

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 44 publications

GFP Monoclonal specifically detects GFP in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting, In vitro assay, Dot Blot, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot, In vitro Assay, Dot Blot, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 9F9.F9
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:3000-1:30000, Flow Cytometry 1:1:10 - 1:1000, ELISA 1:10000-1:30000, Immunohistochemistry 1:1000-1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunoblotting, In vitro assay, Dot Blot 1:100 - 1:2000, Knockdown Validated
Alias de gen clone 9F9.F9, Enhanced Green Fluorescent Protein, GFP monoclonal, Green Fluorescent Protein, green fluorescent protein (gfp)
Símbolos de los genes GFP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Green Fluorescent Protein (GFP) fusion protein corresponding to the full length amino acid sequence (246 aa) derived from the jellyfish Aequorea victoria.
Peso molecular del antígeno 27 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Epitope Tags, Fusion Proteins, Mitochondrial Fusion Proteins, Mitochondrial Markers
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Reactivity is observed against recombinant Green Fluorescent Protein from Aequorea victoria by both Western blot and ELISA. No reaction is seen against RFP.
Especies diana Jellyfish
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.