Learn More
Abnova™ GFER (Human) Recombinant Protein
Código de producto. p-7164271
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16185421 10 μg 10 microgramos
16195421 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16185421
Marca: Abnova™ H00002671P01.10ug
Human GFER full-length ORF ( AAH28348, 1 a.a. - 125 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MRTQQKRDTKFREDCPPDREELGRHSWAVLHTLAAYYPDLPTPEQQQDMAQFIHLFSKFYPCEECAEDLRKRLCRNHPDTRTRACFTQWLCHLHNEVNRKLGKPDFDCSKVDERWRDGWKDGSCD
Especificaciones
Número de acceso AAH28348
ID de gen (Entrez) 2671
Nombre growth factor, augmenter of liver regeneration
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen ALR, ERV1, HERV1, HPO, HPO1, HPO2, HSS
Símbolo de gen GFER
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer