Learn More
Abnova™ GFER (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MRTQQKRDTKFREDCPPDREELGRHSWAVLHTLAAYYPDLPTPEQQQDMAQFIHLFSKFYPCEECAEDLRKRLCRNHPDTRTRACFTQWLCHLHNEVNRKLGKPDFDCSKVDERWRDGWKDGSCD
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH28348 |
| ID de gen (Entrez) | 2671 |
| Nombre | growth factor, augmenter of liver regeneration |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | ALR, ERV1, HERV1, HPO, HPO1, HPO2, HSS |
| Símbolo de gen | GFER |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |