missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFER/ALR Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18631902 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18631902 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18631902 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297019PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GFER/ALR Polyclonal antibody specifically detects GFER/ALR in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFER/ALR
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen ALRFAD-linked sulfhydryl oxidase ALR, Augmenter of liver regeneration, EC 1.8.3.2, ERV1 homolog, ERV1hepatopoietin protein, erv1-like growth factor, growth factor, augmenter of liver regeneration, growth factor, erv1 (S. cerevisiae)-like (augmenter of liver regeneration), Hepatopoietin, hERV1, HERV1hepatic regenerative stimulation substance, HPO, HPO1, HPO2, HSS, truncated augmenter of liver regeneration
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human GFER/ALR (Accession#: NP_005253.3; Met1-Asp125)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2671
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.