missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFAP Antibody (SPM507), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18738102 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18738102 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18738102

Marca: Novus Biologicals NBP234413JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFAP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM507
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GFAP isolated from pig spinal cord (Uniprot: P14136)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2670
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.