Descripción
GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GFAP |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | rGFAP/8685 |
| Conjugado | mFluor Violet 450 SE |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa150-350) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |