missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFAP Antibody (GFAP/8255R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589934 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 700
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18589934 0.1 mL, Alexa Fluor 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589934 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324051AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GFAP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GFAP/8255R
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa100-200) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2670
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.