Learn More
S Murray™ Tarros para recipientes de uso general
Descripción
Tapón de polipropileno autosellado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Incluye | Tapón |
| Material | Polietileno de densidad media (MDPE) |
| Peso (métrico) | 0,5 kg |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Tarro |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro (métrico) | 78 mm |
| Mostrar más |