missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Geminin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18068623 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18068623 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18068623

Marca: Novus Biologicals NB10040827

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Geminin Polyclonal specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Geminin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:1000-1:5000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O75496
Alias de gen Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3
Símbolos de los genes GMNN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 160 and the C-terminus (residue 209) of human Geminin DNA replication Inhibitor using the numbering given in entry NP_056979.1 (GeneID 51053).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51053
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.