missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Geminin Antibody (GMNN/7037R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18626337 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18626337 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18626337

Marca: Novus Biologicals NBP314129PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Geminin Monoclonal antibody specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Geminin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon GMNN/7037R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa71-202) of human Geminin protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O75496)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51053
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.