missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GEMIN2 Antibody (OTI6G4), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 30035993 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30035993 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30035993

Marca: Novus Biologicals NBP271375F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GEMIN2 Monoclonal antibody specifically detects GEMIN2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GEMIN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6G4
Conjugado FITC
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen Component of gems 2, Gemin-2, GEMIN2survival of motor neuron protein-interacting protein 1, SIP1-delta, SMN interacting protein 1-delta, SMN-interacting protein 1, survival of motor neuron protein interacting protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SIP1 (NP_003607) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8487
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.