missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GEMIN2 Antibody (OTI4C11), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18177792 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18177792 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18177792

Marca: Novus Biologicals NBP271374AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GEMIN2 Monoclonal specifically detects GEMIN2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GEMIN2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C11
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Component of gems 2, Gemin-2, GEMIN2survival of motor neuron protein-interacting protein 1, SIP1-delta, SMN interacting protein 1-delta, SMN-interacting protein 1, survival of motor neuron protein interacting protein 1
Símbolos de los genes GEMIN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human GEMIN2 (NP_003607) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8487.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.