Learn More
Gemin 7 Antibody (4H6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18409148 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18409148 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18409148 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00079760M09
Mouse Monoclonal Antibody
Gemin 7 Monoclonal antibody specifically detects Gemin 7 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Gemin 7
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 4H6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_078983
Alias de gen FLJ13956, gem (nuclear organelle) associated protein 7, gem-associated protein 7, gemin 7, Gemin-7, SIP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GEMIN7 (NP_078983.1, 43 a.a. ∽ 131 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ECPIAQESLESQEQRARAALRERYLRSLLAMVGHQVSFTLHEGVRVAAHFGATDLDVANFYVSQLQTPIGVQAEALLRCSDIISYTFKP
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79760
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ