Learn More
Cytiva Película de gel GelBond PAG
Código de producto. 10575785 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Geles de agarosa
Geles de poliacrilamida
Longitud (métrico):
94 mm
258 mm
260 mm
Anchura (métrico):
84 mm
124 mm
203 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. 10575785
Marca: Cytiva 80112933
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La película de gel Cytiva™ GelBond PAG es un medio homogéneo de alta densidad.
La película Cytiva™ GelBond es una película de poliéster transparente y flexible diseñada para soportar geles de agarosa. Los geles fundidos en la película GelBond permanece permanentemente adheridos a la película mediante electroforesis o inmunodifusión y todos los procedimientos posteriores de fijación, tinción, decoloración y secado.
  • La película GelBond se ha fabricado con poliéster fino (0,2 mm). Paquete de 50 películas, 124 x 258 mm.
  • Medio homogéneo de alta densidad
Cada película tiene un lado hidrófilo y un lado hidrófobo. El gel se debe fundir en el lado hidrófilo, que es el lado en el que se dispersará una gota de agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Tipo de producto Película de gel
Formulario Sólido
Para utilizar con (aplicación) Geles de agarosa
Cantidad 50/Paq.
Longitud (imperial) 3,7 in
Longitud (métrico) 94 mm
Anchura (imperial) 3,3 in
Anchura (métrico) 84 mm