Learn More
Cytiva Medios de gelatina Sepharose™ 4B
Código de producto. 11544955 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
11544955 25 ml 25 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11544955 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17095601
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Diseñado para la purificación o el agotamiento de la fibronectina, ya que la gelatina se une a la fibronectina con alta especificidad
  • Gelatina bovina acoplada a Sepharose 4B, en una matriz de 4 % de agarosa
  • Método de acoplamiento de ligando: Activación del bromuro de cianógeno
  • Densidad de ligando: 4,5-8 mg de gelatina/ml de medio
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Estable en el intervalo de pH de 3 a 10 y en presencia de todos los tampones de uso común
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cantidad 25 ml
Material Gelatina sefarosa 4B
Tamaño de partículas 90 μm
Matrix Affinity Resin
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • gelatin sepharose 4B
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.