missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gefitinib, MedChemExpress

Código de producto. 16487886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487886 100 mg 100 miligramos
16491926 500 mg 500 miligramos
16431949 1 g 1 g
16480588 5 g 5 g
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487886

Marca: Medchem Express HY50895

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Gefitinib (ZD1839) is a potent, selective and orally active EGFR tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 33 nM. Gefitinib selectively inhibits EGF-stimulated tumor cell growth (IC50 of 54 nM) and that blocks EGF-stimulated EGFR autophosphorylation in tumor cells. Gefitinib also induces autophagy and cell apoptosis, which can be used for cancer related research, such as Lung cancer and breast cancer .

Gefitinib (ZD1839) is a potent, selective and orally active EGFR tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 33 nM. Gefitinib selectively inhibits EGF-stimulated tumor cell growth (IC50 of 54 nM) and that blocks EGF-stimulated EGFR autophosphorylation in tumor cells. Gefitinib also induces autophagy and cell apoptosis, which can be used for cancer related research, such as Lung cancer and breast cancer .

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Gefitinib
CAS 184475-35-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24ClFN4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo ZD1839
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (279.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(C(OC)=C3)OCCCN4CCOCC4)=C1)F
Peso molecular (g/mol) 446.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.9
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.