missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gefitinib-based PROTAC 3, MedChemExpress
Descripción
Gefitinib-based PROTAC 3, conjugating an EGFR binding element to a von Hippel-Lindau ligand via a linker, induces EGFR degradation with DC50s of 11.7 nM and 22.3 nM in HCC827(exon 19 del) and H3255 (L858R mutantion) cells, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gefitinib-based PROTAC 3 |
| CAS | 2230821-27-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C47H57ClFN7O8S |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 60 mg/mL (64.20 mM) |
| SMILES | O=C([C@H]1N(C([C@@H](NC(CCOCCOCCCCCOC2=CC3=C(NC4=CC=C(F)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2OC)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@H](O)C1)NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 934.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 934.51 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?