Learn More
Cytiva Unidad de inmunotransferencia de minitanque TE22
Realiza transferencias de proteínas y ácidos nucleicos para Western, Southern y Northern blots en menos de una hora
Marca: Cytiva TE22
Detalles adicionales : Peso : 1.97900kg
Includes: Cuatro casetes de gel; ocho esponjas de espuma de 3 mm de grosor; cuatro esponjas de espuma de 6 mm de grosor; y 25 láminas de papel de blotter
Descripción
- Transfiere cuatro mini-geles de 9 × 10hasta cm de tamaño en aproximadamente 1 L de tampón
- El intercambiador de calor cubierto de alúmina incorporado disipa el calor generado por la electrotransferencia del tanque; aumento de temperatura típico: ≤5°C
- Los 80cm de alambre en siete hilos paralelos en cada panel de electrodos proporcionan un campo eléctrico uniforme
- Los casetes codificados por colores con bisagras permiten configurar rápidamente las transferencias
- Panel de electrodos de repuesto, esponjas y casetes de gel disponibles por separado
Especificaciones
EN61010-1, CE 73/23/EEC (directiva LV) | |
Cuatro casetes de gel, 3esponjas de espuma de ocho mm de grosor, 6esponjas de espuma de cuatro mm de grosor y 25 láminas de papel de blotter, tanque Transphor | |
33,81 oz | |
5,5 in | |
6,5 in | |
100 V | |
500 mA |
Unidad de inmunotransferencia de minitanque TE22 | |
Transfiere cuatro mini-geles hasta 9 x 10cm | |
1000 ml | |
14 cm | |
16,5 cm | |
50 W |